Tisk…
1-(2-Bromoethoxy)-3-nitrobenzene 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
385260050 385260250
ACRO385260050EA 1460 CZK
ACRO385260050 ACRO385260250
1-(2-Bromoethoxy)-3-nitrobenzene 97%
1-(2-Bromoethoxy)-3-nitrobenzene
Vzorec: C₈H₈BrNO₃
Bod varu: 140…145 °C (2 mmHg)
Bod tání: 39 °C
MDL Number: MFCD07783648
CAS číslo: 13831-59-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow-green to brown Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 37 to 41 °C
GC ≥96.0 %