Tisk…
2-Bromoanisole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
159239-100G 159239-25G
SIAL159239-100GEA 4220 CZK
SIAL159239-100G SIAL159239-25G
2-Bromoanisole, Sigma-Aldrich®
2-Bromoanisole
Vzorec: C₇H₇BrO
Bod varu: 223 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000064
CAS číslo: 578-57-4
EINECS: 209-425-8
UN: 3082
ADR: 9,III