Tisk…
(2-Bromoethoxy)benzene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: β-Bromophenetole, 2-Phenoxyethyl bromide, 2-Bromoethyl phenyl ether, ω-Bromophenetole
M-Clarity™ quality level = MQ100
B75506-100G B75506-25G
SIALB75506-100GEA 5790 CZK
SIALB75506-100G SIALB75506-25G
(2-Bromoethoxy)benzene, Sigma-Aldrich®
(2-Bromoethoxy)benzene
Vzorec: BrCH₂CH₂OC₆H₅
MW: 201,06 g/mol
Bod varu: 144 °C (53 hPa)
Bod tání: 28…32 °C
Hustota: 1,3555 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 65 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000234
CAS číslo: 589-10-6
EINECS: 209-634-4