(2-Bromoethoxy)benzene ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
β-Bromophenetole, 2-Phenoxyethyl bromide, 2-Bromoethyl phenyl ether, ω-Bromophenetole
B21087.22
B21087.14
B21087.36
B21087.22EA
4330
CZK
B21087.22
B21087.14
B21087.36
(2-Bromoethoxy)benzene ≥98%
(2-Bromoethoxy)benzene
Purity: 98%
CAS No.: 589-10-6
Molecular Formula: C6H5O(CH2)2Br
Formula Weight: 201.07
Flash Point: 65°(149°F)
Melting Point: 31-35°
Boiling Point: 135-137°/20mm
Beilstein Reference: 508290
MDL No.: MFCD00000234
Vzorec:
BrCH₂CH₂OC₆H₅ MW: 201.06 Bod varu: 135…137 °C (20 mmHg) Bod tání: 31…35 °C Hustota: 1.35 Bod vzplanutí: 65 °C (149 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000234 CAS číslo: 589-10-6 EINECS: 209-634-4 |