2,6-Dibromo-4-nitrophenol ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1,3-Dibromo-2-hydroxy-5-nitrobenzene
A12916.14
A12916.22
A12916.30
A12916.14EA
1580
CZK
A12916.14
A12916.22
A12916.30
2,6-Dibromo-4-nitrophenol ≥98%
2,6-Dibromo-4-nitrophenol
Purity: 98%
CAS No.: 99-28-5
Molecular Formula: C6H3Br2NO3
Formula Weight: 296.90
Melting Point: ca 145° dec.
Beilstein Reference: 1245050
Vzorec:
C₆H₃Br₂NO₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007334 CAS číslo: 99-28-5 EINECS: 202-744-3 |