Tisk…
1-Bromo-4-nitrobenzene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
167150-25G 167150-5G
SIAL167150-25GEA 2850 CZK
SIAL167150-25G SIAL167150-5G
1-Bromo-4-nitrobenzene, Sigma-Aldrich®
1-Bromo-4-nitrobenzene
Vzorec: C₆H₄BrNO₂
Bod varu: 255 °C (1013 hPa)
Bod tání: 124…126 °C
Hustota: 1,93 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007280
CAS číslo: 586-78-7
EINECS: 209-583-8
UN: 3459
ADR: 6.1,III