Tisk…
1-Bromo-2-nitrobenzene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
365424-100G 365424-25G
SIAL365424-100GEA 34520 CZK
SIAL365424-100G SIAL365424-25G
1-Bromo-2-nitrobenzene, Sigma-Aldrich®
1-Bromo-2-nitrobenzene
Vzorec: C₆H₄BrNO₂
Bod varu: 261 °C (1013 hPa)
Bod tání: 39…42 °C
Hustota: 1,62 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 112 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007045
CAS číslo: 577-19-5
EINECS: 209-409-0
UN: 3459
ADR: 6.1,III