4-Bromanilin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
100900-100G
100900-500G
100900-5G
SIAL100900-100GEA
2680
CZK
SIAL100900-100G
SIAL100900-500G
SIAL100900-5G
4-Bromanilin, Sigma-Aldrich®
4-Bromanilin
Vzorec:
C₆H₆BrN MW: 172,02 g/mol Bod varu: 223 °C (1013 hPa) Bod tání: 62…64 °C Hustota: 1,799 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007822 CAS číslo: 106-40-1 EINECS: 203-393-9 UN: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,01388 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...