Tisk…
3-Bromoaniline, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
180025-100G 180025-25G
SIAL180025-100GEA 5790 CZK
SIAL180025-100G SIAL180025-25G
3-Bromoaniline, Sigma-Aldrich®
3-Bromoaniline
Vzorec: C₆H₆BrN
MW: 172,02 g/mol
Bod varu: 251 °C (1013 hPa)
Bod tání: 16 °C
Hustota: 1,59 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: >230 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007757
CAS číslo: 591-19-5
EINECS: 209-704-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III