Tisk…
2,5-Dibromoaniline, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
125881-25G 125881-5G
SIAL125881-25GEA 5950 CZK
SIAL125881-25G SIAL125881-5G
2,5-Dibromoaniline, Sigma-Aldrich®
2,5-Dibromoaniline
Vzorec: C₆H₅Br₂N
MW: 250,92 g/mol
Bod varu: 281 °C (1013 hPa)
Bod tání: 54,5…55 °C
MDL Number: MFCD00007636
CAS číslo: 3638-73-1
EINECS: 222-865-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III