Tisk…

2,4-Dibromoaniline, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ100

D38405-100G D38405-25G D38405-5G
SIALD38405-100GEA 6030 CZK
SIALD38405-100G SIALD38405-25G SIALD38405-5G
2,4-Dibromoaniline, Sigma-Aldrich®
2,4-Dibromoaniline
Vzorec: C₆H₅Br₂N
MW: 250,92 g/mol
Bod varu: 156 °C (21 mmHg)
Bod tání: 80…82 °C
Hustota: 2,26 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007633
CAS číslo: 615-57-6
EINECS: 210-434-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR