4-Bromophenyl isothiocyanate ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
1-Bromo-4-isothiocyanatobenzene, 4-Bromophenylisothiocyanate
L11101.06
L11101.14
L11101.06EA
2130
CZK
L11101.06
L11101.14
4-Bromophenyl isothiocyanate ≥97%
4-Bromophenyl isothiocyanate
Purity: 97%
CAS No.: 1985-12-2
Molecular Formula: C7H4BrNS
Formula Weight: 214.09
Flash Point:
Vzorec:
C₇H₄BrNS Bod varu: 144…145 °C (5 mmHg) Bod tání: 56…60 °C Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004808 CAS číslo: 1985-12-2 ADR: 8,III |