3-Bromophenyl isothiocyanate ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
1-Bromo-3-isothiocyanatobenzene
L09871.06
L09871.14
L09871.06EA
2060
CZK
L09871.06
L09871.14
3-Bromophenyl isothiocyanate ≥97%
3-Bromophenyl isothiocyanate
Purity: 97%
CAS No.: 2131-59-1
Molecular Formula: C7H4BrNS
Formula Weight: 214.09
Flash Point:
Vzorec:
C₇H₄BrNS MW: 214.09 Bod varu: 255…256 °C Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004803 CAS číslo: 2131-59-1 UN: 2922 ADR: 8 III |