Tisk…
2-Bromophenyl isothiocyanate ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L09971.06 L09971.03
L09971.06EA 2610 CZK
L09971.06 L09971.03
2-Bromophenyl isothiocyanate ≥98%
2-Bromophenyl isothiocyanate
Purity: 98% CAS No.: 13037-60-0 Molecular Formula: C7H4BrNS Formula Weight: 214.09 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6843 Odour: Pungent Boiling Point: 256-257° Beilstein Reference: 2802536 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00004799
Vzorec: C₇H₄BrNS
Bod varu: 256…257 °C
Bod tání: 20 °C
Hustota: 1,591
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004799
CAS číslo: 13037-60-0
UN: 2922
ADR: 8,III