Tisk…
3-Bromophenyl isocyanate 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-Bromo-3-isocyanatobenzene
314130050 314130010
ACRO314130050EA 3130 CZK
ACRO314130050 ACRO314130010
3-Bromophenyl isocyanate 97%
3-Bromophenyl isocyanate
Vzorec: C₇H₄BrNO
Bod varu: 220 °C (760 mmHg)
Hustota: 1,586 g/cm³
Bod vzplanutí: 108 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00002014
CAS číslo: 23138-55-8
UN: 2206
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5835 to 1.5865 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %