Tisk…
4-Bromo-N,N-dimethylaniline, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
242950-100G 242950-25G
SIAL242950-100GEA 3560 CZK
SIAL242950-100G SIAL242950-25G
4-Bromo-N,N-dimethylaniline, Sigma-Aldrich®
4-Bromo-N,N-dimethylaniline
Vzorec: C₈H₁₀BrN
MW: 200,08 g/mol
Bod varu: 264 °C (1013 hPa)
Bod tání: 54…55 °C
Hustota: 1,3218 g/cm³ (99.5 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000093
CAS číslo: 586-77-6
EINECS: 209-582-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III