4-Bromo-N,N-dimethylaniline ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
A10854.22
A10854.14
A10854.22EA
2640
CZK
A10854.22
A10854.14
4-Bromo-N,N-dimethylaniline ≥98%
4-Bromo-N,N-dimethylaniline
Purity: 98+%
CAS No.: 586-77-6
Molecular Formula: C8H10BrN
Formula Weight: 200.08
Flash Point:
Vzorec:
C₈H₁₀BrN MW: 200,08 g/mol Bod varu: 263…265 °C Bod tání: 52…56 °C Hustota: 1,3218 g/cm³ (99.5 °C) Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000093 CAS číslo: 586-77-6 EINECS: 209-582-2 UN: 3288 ADR: 6.1,III |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)