Tisk…
4-Bromo-N,N-dimethylaniline 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
222210250 222211000
ACRO222210250EA 1130 CZK
ACRO222210250 ACRO222211000
4-Bromo-N,N-dimethylaniline 99%
4-Bromo-N,N-dimethylaniline
Vzorec: C₈H₁₀BrN
Bod varu: 264 °C (1013 hPa)
Bod tání: 53…56 °C
Hustota: 1,3218 g/cm³ (99.5 °C)
Bod vzplanutí: >112 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000093
CAS číslo: 586-77-6
EINECS: 209-582-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to grey to light blue Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 56 °C
Titration with HClO4 ≥98.5 %