3-Bromo-N,N-dimethylaniline ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
L17279.06
L17279.14
L17279.06EA
2770
CZK
L17279.06
L17279.14
3-Bromo-N,N-dimethylaniline ≥97%
3-Bromo-N,N-dimethylaniline
Purity: 97%
CAS No.: 16518-62-0
Molecular Formula: C8H10BrN
Formula Weight: 200.08
Refractive Index: 1.6015
Melting Point: 11°
Boiling Point: 126°/14mm
Beilstein Reference: 2079908
MDL No.: MFCD00045020
Vzorec:
C₈H₁₀BrN MW: 200,08 g/mol Bod varu: 126 °C (14 mmHg) Bod tání: 11 °C Hustota: 1,365 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00045020 CAS číslo: 16518-62-0 |