Tisk…
1-Bromo-4-iodobenzene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 4-Bromo-1-iodobenzene
M-Clarity™ quality level = MQ200
238090-25G 238090-5G
SIAL238090-25GEA 5440 CZK
SIAL238090-25G SIAL238090-5G
1-Bromo-4-iodobenzene, Sigma-Aldrich®
1-Bromo-4-iodobenzene
Vzorec: C₆H₄BrI
MW: 282.91
Bod varu: 245
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001051
CAS číslo: 589-87-7
EINECS: 209-662-7