Tisk…
1-Bromo-3-iodobenzene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 3-Bromoiodobenzene
M-Clarity™ quality level = MQ200
280097-25G 280097-5G
SIAL280097-25GEA 3360 CZK
SIAL280097-25G SIAL280097-5G
1-Bromo-3-iodobenzene, Sigma-Aldrich®
1-Bromo-3-iodobenzene
Vzorec: C₆H₄BrI
MW: 282,91 g/mol
Bod varu: 240 °C (1013 hPa)
Bod tání: –9,3 °C
Hustota: 2,21 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00001043
CAS číslo: 591-18-4
EINECS: 209-703-9