Tisk…
4-Bromo-2,5-difluorophenol ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H26212.06 H26212.14
H26212.06EA 2710 CZK
H26212.06 H26212.14
4-Bromo-2,5-difluorophenol ≥99%
4-Bromo-2,5-difluorophenol
Purity: 99% CAS No.: 486424-36-6 Molecular Formula: C6H3BrF2O Formula Weight: 208.99 Melting Point: 51-53° MDL No.: MFCD04973751
Vzorec: C₆H₃BrF₂O
Bod tání: 51…53 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04973751
CAS číslo: 486424-36-6
EINECS: None