Tisk…
2-Bromo-3,5-difluorophenol ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H26203.03 H26203.06
H26203.03EA 1640 CZK
H26203.03 H26203.06
2-Bromo-3,5-difluorophenol ≥98%
2-Bromo-3,5-difluorophenol
Purity: 98% CAS No.: 325486-43-9 Molecular Formula: C6H3BrF2O Formula Weight: 208.99 Refractive Index: 1.529
Vzorec: C₆H₃BrF₂O
MW: 208.99
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01861127
CAS číslo: 325486-43-9
EINECS: None