2-Bromo-5-fluoroanisole ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1-Bromo-4-fluoro-2-methoxybenzene
H26325.06
H26325.14
H26325.06EA
3750
CZK
H26325.06
H26325.14
2-Bromo-5-fluoroanisole ≥97%
2-Bromo-5-fluoroanisole
Purity: 97%
CAS No.: 450-88-4
Molecular Formula: C7H6BrFO
Formula Weight: 205.03
Flash Point: 90°(194°F)
Refractive Index: 1.5460
Boiling Point: 143-145°
MDL No.: MFCD04973752
Vzorec:
C₇H₆BrFO MW: 205,03 g/mol Bod varu: 143…145 °C Hustota: 1,599 Bod vzplanutí: 90 °C (194 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04973752 CAS číslo: 450-88-4 |