1-Bromo-4-(difluoromethoxy)benzene ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-(Difluoromethoxy)bromobenzene
B20106.06
B20106.14
B20106.06EA
3920
CZK
B20106.06
B20106.14
1-Bromo-4-(difluoromethoxy)benzene ≥97%
1-Bromo-4-(difluoromethoxy)benzene
Purity: 97%
CAS No.: 5905-69-1
Molecular Formula: C7H5BrF2O
Formula Weight: 223.02
Refractive Index: 1.5010
Boiling Point: 96-98°/15mm
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00221465
Vzorec:
C₇H₅BrF₂O MW: 223,02 g/mol Bod varu: 96…98 °C (15 mmHg) Hustota: 1,631 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00221465 CAS číslo: 5905-69-1 ADR: 3,III |