Tisk…
2-Bromo-4-fluoroanisole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 2-Bromo-4-fluoro-1-methoxybenzene
M-Clarity™ quality level = MQ100
308919-100G 308919-5G
SIAL308919-100GEA 6900 CZK
SIAL308919-100G SIAL308919-5G
2-Bromo-4-fluoroanisole, Sigma-Aldrich®
2-Bromo-4-fluoroanisole
Vzorec: C₇H₆BrFO
MW: 205,03 g/mol
Bod varu: 274 °C (1013 hPa)
Bod tání: –27 °C
Hustota: 1,58 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00012014
CAS číslo: 452-08-4