4-Bromo-3-fluoroaniline ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
B22227.09
B22227.88
B22227.09EA
4260
CZK
B22227.09
B22227.88
4-Bromo-3-fluoroaniline ≥98%
4-Bromo-3-fluoroaniline
Purity: 98%
CAS No.: 656-65-5
Molecular Formula: C6H5BrFN
Formula Weight: 190.01
Flash Point: 104°(219°F)
Melting Point: 65-70°
Beilstein Reference: 3236457
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00672933
Vzorec:
C₆H₅BrFN MW: 190,01 g/mol Bod varu: 231 °C (1013 hPa) Bod tání: 65…70 °C Bod vzplanutí: 104 °C (219 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00672933 CAS číslo: 656-65-5 UN: 2811 ADR: 6.1,III |