4-Bromo-2-fluoroaniline, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
304220-10G
304220-50G
SIAL304220-10GEA
840
CZK
SIAL304220-10G
SIAL304220-50G
4-Bromo-2-fluoroaniline, Sigma-Aldrich®
4-Bromo-2-fluoroaniline
Vzorec:
C₆H₅BrFN Bod varu: 75…80 °C (0,3 mmHg) Bod tání: 41…42 °C |
MDL Number:
MFCD00010221 CAS číslo: 367-24-8 EINECS: 206-685-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III |