Tisk…
4-Bromo-2,5-difluoroaniline, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
638412-1G 638412-5G
SIAL638412-1GEA 1770 CZK
SIAL638412-1G SIAL638412-5G
4-Bromo-2,5-difluoroaniline, Sigma-Aldrich®
4-Bromo-2,5-difluoroaniline
Vzorec: C₆H₄BrF₂N
MW: 208,01 g/mol
MDL Number: MFCD01861125
CAS číslo: 112279-60-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III