3-Bromo-4-fluoroaniline ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
B25610.06
B25610.14
B25610.06EA
2090
CZK
B25610.06
B25610.14
3-Bromo-4-fluoroaniline ≥98%
3-Bromo-4-fluoroaniline
Purity: 98%
CAS No.: 656-64-4
Molecular Formula: C6H5BrFN
Formula Weight: 190.01
Melting Point: 34-36°
Boiling Point: 235°
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD03788559
Vzorec:
C₆H₅BrFN Bod varu: 235 °C Bod tání: 34…36 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03788559 CAS číslo: 656-64-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III |