2-Bromo-6-fluoroaniline ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
H25774.06
H25774.14
H25774.06EA
2230
CZK
H25774.06
H25774.14
2-Bromo-6-fluoroaniline ≥98%
2-Bromo-6-fluoroaniline
Purity: 98+%
CAS No.: 65896-11-9
Molecular Formula: C6H5BrFN
Formula Weight: 190.01
Refractive Index: 1.5820
Beilstein Reference: 8541957
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD01310982
Vzorec:
C₆H₅BrFN Hustota: 1,674 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01310982 CAS číslo: 65896-11-9 UN: 2810 ADR: 6.1,III |