Tisk…
2-Bromo-4-fluoroaniline ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A11751.06 A11751.14
A11751.06EA 1360 CZK
A11751.06 A11751.14
2-Bromo-4-fluoroaniline ≥98%
2-Bromo-4-fluoroaniline
Purity: 98% CAS No.: 1003-98-1 Molecular Formula: C6H5BrFN Formula Weight: 190.01 Flash Point: 104°(219°F) Refractive Index: 1.5830 Boiling Point: 221° Beilstein Reference: 2802562 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00042462
Vzorec: C₆H₅BrFN
Bod varu: 221 °C
Bod tání: 41 °C
Hustota: 1,670
Bod vzplanutí: 104 °C (219 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042462
CAS číslo: 1003-98-1
UN: 2810
ADR: 6.1,III