Tisk…
1-Bromo-4-fluoro-2-iodobenzene ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
B25289.06 B25289.14
B25289.06EA 2250 CZK
B25289.06 B25289.14
1-Bromo-4-fluoro-2-iodobenzene ≥98%
1-Bromo-4-fluoro-2-iodobenzene
Purity: 98+% CAS No.: 202865-72-3 Molecular Formula: C6H3BrFI Formula Weight: 300.90 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6300 Boiling Point: 235° MDL No.: MFCD00042578
Vzorec: C₆H₃BrFI
MW: 300,9 g/mol
Bod varu: 235 °C
Hustota: 2,300
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042578
CAS číslo: 202865-72-3