Tisk…
5-Bromo-2-fluorobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
636452-1G 636452-5G
SIAL636452-1GEA 610 CZK
SIAL636452-1G SIAL636452-5G
5-Bromo-2-fluorobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
5-Bromo-2-fluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄BrFO₂
MW: 219,01 g/mol
MDL Number: MFCD00143423
CAS číslo: 146328-85-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III