Tisk…
2-Bromo-5-fluorobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
563498-1G 563498-5G
SIAL563498-1GEA 0 CZK
SIAL563498-1G SIAL563498-5G
2-Bromo-5-fluorobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
2-Bromo-5-fluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄BrFO₂
MDL Number: MFCD00142874
CAS číslo: 394-28-5