2-Bromo-5-fluorobenzoic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B25394.06
B25394.14
B25394.06EA
5460
CZK
B25394.06
B25394.14
2-Bromo-5-fluorobenzoic acid ≥98%
2-Bromo-5-fluorobenzoic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 394-28-5
Molecular Formula: C7H4BrFO2
Formula Weight: 219.01
Melting Point: 154-158°
Beilstein Reference: 2575978
Vzorec:
C₇H₄BrFO₂ Bod tání: 154…158 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00142874 CAS číslo: 394-28-5 |