Tisk…
2-Bromo-4-fluorobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
367931-1G 367931-5G
SIAL367931-1GEA 0 CZK
SIAL367931-1G SIAL367931-5G
2-Bromo-4-fluorobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
2-Bromo-4-fluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄BrFO₂
MW: 219,01 g/mol
Bod varu: 289 °C (1013 hPa)
Bod tání: 173…175 °C
MDL Number: MFCD00055370
CAS číslo: 1006-41-3