Tisk…
4-Bromo-2-fluorobenzoyl chloride 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-Bromo-2-fluorobenzene-1-carbonyl chloride
347460050 347460250
ACRO347460050EA 1580 CZK
ACRO347460050 ACRO347460250
4-Bromo-2-fluorobenzoyl chloride 99%
4-Bromo-2-fluorobenzoyl chloride
Vzorec: C₇H₃BrClFO
Bod varu: 86…88 °C (15 mmHg)
Bod tání: 24…24,5 °C
MDL Number: MFCD03411584
CAS číslo: 151982-51-3
UN: 3261
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystalline mass or liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %