N-Nitroso-N-ethylaniline
Dodavatel: Cayman Chemical
|
Nebezpečí
|
21063-1
21063-10
21063-25
21063-5
CAYM21063-1EA
1320
CZK
CAYM21063-1
CAYM21063-10
CAYM21063-25
CAYM21063-5
N-Nitroso-N-ethylaniline
N-Nitroso-N-ethylaniline
Upozornení: Warning - this product is not for human or veterinary use.
Vzorec:
C₈H₁₀N₂O Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD01670254 CAS číslo: 612-64-6 UN: 2810 ADR: 6.1,I |