Tisk…
Bromopentafluorobenzene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 1-Bromo-2,3,4,5,6-pentafluorobenzene
M-Clarity™ quality level = MQ100
B75158-10G B75158-50G
SIALB75158-10GEA 2250 CZK
SIALB75158-10G SIALB75158-50G
Bromopentafluorobenzene, Sigma-Aldrich®
Bromopentafluorobenzene
Vzorec: C₆BrF₅
MW: 246.96
Bod varu: 137
Bod tání: –31 °C
Hustota: 1.9503 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000287
CAS číslo: 344-04-7
EINECS: 206-449-0