Tisk…
1-Bromo-4-fluorobenzene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 4-Bromofluorobenzene
M-Clarity™ quality level = MQ100
B67201-100G B67201-25G B67201-500G
SIALB67201-100GEA 1710 CZK
SIALB67201-100G SIALB67201-25G SIALB67201-500G
1-Bromo-4-fluorobenzene, Sigma-Aldrich®
1-Bromo-4-fluorobenzene
Vzorec: C₆H₄BrF
MW: 175
Bod varu: 151
Bod tání: –16 °C
Hustota: 1.4946 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 53
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000342
CAS číslo: 460-00-4
EINECS: 207-300-2
UN: 1993
ADR: 3 III