Tisk…
1-Bromo-3-fluorobenzene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 3-Bromofluorobenzene
M-Clarity™ quality level = MQ100
B67007-100G B67007-25G B67007-5G
SIALB67007-100GEA 5370 CZK
SIALB67007-100G SIALB67007-25G SIALB67007-5G
1-Bromo-3-fluorobenzene, Sigma-Aldrich®
1-Bromo-3-fluorobenzene
Vzorec: C₆H₄BrF
Bod varu: 148 °C (1013 hPa)
Bod tání: –8 °C
Hustota: 1,7081 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 46 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000326
CAS číslo: 1073-06-9
EINECS: 214-023-0
UN: 1993
ADR: 3,III