Tisk…
1-Bromo-3,5-difluorobenzene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: 3,5-Difluorobromobenzene
M-Clarity™ quality level = MQ100
290165-100G 290165-10G
SIAL290165-100GEA 18520 CZK
SIAL290165-100G SIAL290165-10G
1-Bromo-3,5-difluorobenzene, Sigma-Aldrich®
1-Bromo-3,5-difluorobenzene
Vzorec: C₆H₃BrF₂
MW: 192.99
Bod varu: 140
Bod tání: –27 °C
Hustota: 1.676 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010305
CAS číslo: 461-96-1
EINECS: 416-710-2
UN: 1993
ADR: 3 III