Tisk…
1-Bromo-2-fluorobenzene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2-Bromofluorobenzene
M-Clarity™ quality level = MQ200
B66809-100G B66809-25G
SIALB66809-100GEA 3960 CZK
SIALB66809-100G SIALB66809-25G
1-Bromo-2-fluorobenzene, Sigma-Aldrich®
1-Bromo-2-fluorobenzene
Vzorec: C₆H₄BrF
MW: 175 g/mol
Bod varu: 155 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,61 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000282
CAS číslo: 1072-85-1
EINECS: 214-018-3
UN: 1993
ADR: 3,III