1-Bromo-2,6-difluorobenzene ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Bromo-1,3-difluorobenzene
A10633.06
A10633.14
A10633.06EA
1530
CZK
A10633.06
A10633.14
1-Bromo-2,6-difluorobenzene ≥98%
1-Bromo-2,6-difluorobenzene
Purity: 98%
CAS No.: 64248-56-2
Molecular Formula: C6H3BrF2
Formula Weight: 192.99
Flash Point: 53°(127°F)
Refractive Index: 1.5110
Boiling Point: 61°/35mm
Beilstein Reference: 1681053
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00009894
Vzorec:
C₆H₃BrF₂ MW: 192.99 Bod varu: 61 °C (35 mmHg) Hustota: 1.710 Bod vzplanutí: 53 °C (127 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009894 CAS číslo: 64248-56-2 EINECS: 264-750-2 UN: 1993 ADR: 3 III |