Tisk…
1-Bromo-2,4-difluorobenzene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: 2,4-Difluorobromobenzene
M-Clarity™ quality level = MQ200
263443-100G 263443-25G
SIAL263443-100GEA 4950 CZK
SIAL263443-100G SIAL263443-25G
1-Bromo-2,4-difluorobenzene, Sigma-Aldrich®
1-Bromo-2,4-difluorobenzene
Vzorec: C₆H₃BrF₂
MW: 192,99 g/mol
Bod varu: 145 °C (1013 hPa)
Bod tání: –4 °C
Hustota: 1,69 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 51 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000330
CAS číslo: 348-57-2
EINECS: 206-479-4
UN: 2924
ADR: 3,III