Tisk…
1,4-Dibromotetrafluorobenzene ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A18135.03 A18135.06 A18135.14
A18135.03EA 1290 CZK
A18135.03 A18135.06 A18135.14
1,4-Dibromotetrafluorobenzene ≥99%
1,4-Dibromotetrafluorobenzene
Purity: 99% CAS No.: 344-03-6 Molecular Formula: C6Br2F4 Formula Weight: 307.87 Melting Point: 78-81° MDL No.: MFCD00000309
Vzorec: C₆Br₂F₄
MW: 307.87
Bod varu: 198
Bod tání: 78…81 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000309
CAS číslo: 344-03-6
EINECS: 206-448-5