3-Bromo-4-hydroxybenzoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
699926-25G
699926-5G
SIAL699926-25GEA
3290
CZK
SIAL699926-25G
SIAL699926-5G
3-Bromo-4-hydroxybenzoic acid, Sigma-Aldrich®
3-Bromo-4-hydroxybenzoic acid
Vzorec:
C₇H₅BrO₃ MW: 217,02 g/mol |
MDL Number:
MFCD00017547 CAS číslo: 14348-41-5 EINECS: 238-299-7 |