Tisk…
3-Bromo-4-hydroxybenzoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
699926-25G 699926-5G
SIAL699926-25GEA 3290 CZK
SIAL699926-25G SIAL699926-5G
3-Bromo-4-hydroxybenzoic acid, Sigma-Aldrich®
3-Bromo-4-hydroxybenzoic acid
Vzorec: C₇H₅BrO₃
MW: 217,02 g/mol
MDL Number: MFCD00017547
CAS číslo: 14348-41-5
EINECS: 238-299-7