Tisk…
4-Bromo-3,5-dimethoxybenzoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
579718-25G 579718-5G
SIAL579718-25GEA 4880 CZK
SIAL579718-25G SIAL579718-5G
4-Bromo-3,5-dimethoxybenzoic acid, Sigma-Aldrich®
4-Bromo-3,5-dimethoxybenzoic acid
Vzorec: C₉H₉BrO₄
MW: 261,07 g/mol
MDL Number: MFCD01632140
CAS číslo: 56518-42-4